Key Documents
363049
Sigma-Aldrich
Diiodomethane-d2
99 atom % D, contains copper as stabilizer
Sinonimo/i:
Methylene-d2 iodide
About This Item
Formula condensata:
CD2I2
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
contiene
copper as stabilizer
P. eboll.
68 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
3.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(I)I
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2/i1D2
NZZFYRREKKOMAT-DICFDUPASA-N
Applicazioni
Used to prepare deuterated fulvene for retro-Diels-Alder studies.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Aldrichimica Acta, 23, 53-53 (1990)