486884
Methan-d2-ol
98 atom % D
Sinonimo/i:
Methanol-d2,OH, Methanol-d2, Methyl-d2 alcohol
About This Item
Formula condensata:
CD2HOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
34.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.326 (lit.)
P. ebollizione
65.4 °C (lit.)
Densità
0.840 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D2
OKKJLVBELUTLKV-DICFDUPASA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?