Documenti fondamentali
489662
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-2,2-d2
98 atom % D
Sinonimo/i:
Hexadecanoic-2,2-d2 acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)13CD2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
61-64 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i15D2
IPCSVZSSVZVIGE-DOBBINOXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kristina Glenske et al.
Bone reports, 13, 100707-100707 (2020-09-12)
The long-term effects of palmitate (PA) on osteogenic differentiation capacity of human mesenchymal stromal cells (hMSCs) were investigated by cultivating the cells in osteogenic differentiation medium (O-w/o) and osteogenic medium containing PA (O-BSA-PA) for 21 days. Osteogenic medium containing BSA (O-BSA)