Documenti fondamentali
730920
Sigma-Aldrich
Palmitoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) hydrochloride
99 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Hexadecanoyl-L-carnitine (N-methyl-d3) hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23D3H43ClNO4
Peso molecolare:
439.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
Punto di fusione
166 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
Cl.[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C23H45NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4;/h21H,5-20H2,1-4H3;1H/t21-;/m1./s1/i2D3;
GAMKNLFIHBMGQT-HZBHYVOGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zhi Zhou et al.
Analytica chimica acta, 1109, 44-52 (2020-04-08)
The development of quantitative metabolomics approaches for future standardized and translational applications has become increasingly important. Data-independent targeted quantitative metabolomics (DITQM) is a newly proposed method providing ion pair information on 1324 metabolites. However, the quantification of more than 1000