Documenti fondamentali
PHL83773
Erythrodiol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Olean-12-ene-3β,28-diol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H50O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
442.72
Beilstein:
2340203
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (GC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
230-231 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC(C)(C)CC[C@]1(CO)CC[C@]3(C)C2=CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C
InChI
1S/C30H50O2/c1-25(2)14-16-30(19-31)17-15-28(6)20(21(30)18-25)8-9-23-27(5)12-11-24(32)26(3,4)22(27)10-13-29(23,28)7/h8,21-24,31-32H,9-19H2,1-7H3/t21-,22-,23+,24-,27-,28+,29+,30+/m0/s1
PSZDOEIIIJFCFE-OSQDELBUSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL83773-10MG