225673
Solfato di argento
ACS reagent, 99%
Sinonimo/i:
Sale diargento(I) dell’acido solforico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
lumps and powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: silver
Impurezze
≤0.02% insoluble matter and silver chloride
≤0.03% not HCl pptd.
Punto di fusione
652 °C (lit.)
Anioni in tracce
nitrate (NO3-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
Stringa SMILE
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- A catalyst for the sulfonation of waste-based polystyrene into polystyrene sulfonic acid.
- A chloride inhibitory agent in the determination of chemical oxygen demand (COD).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?