Documenti fondamentali
31494
Sigma-Aldrich
Solfato di argento
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Sale diargento(I) dell’acido solforico
About This Item
Formula condensata:
Ag2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.80
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Saggio
≥99.5%
Stato
crystalline
Impurezze
≤0.02% Insoluble matter and silver chloride
≤0.03% substances not precipitated by HCl
Punto di fusione
652 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤50 ppm
Cd: ≤50 ppm
Co: ≤50 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
K: ≤100 ppm
Na: ≤200 ppm
Ni: ≤10 ppm
Pb: ≤10 ppm
Zn: ≤5 ppm
Stringa SMILE
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
L′argento solfato (Ag2SO4) è un sale diargento(I) dell′acido solforico. Partecipa alla fotossidazione TiO2-assistita dei benziltrimetilsilani sostituiti in acetonitrile. Sono stati ottenuti diariletani con una resa del 50-74%.
Applicazioni
L′argento solfato può essere impiegato nelle seguenti preparazioni:
  • Reagente di iodurazione insieme allo iodio per la sintesi di iododerivati.
  • Reagente argento solfato, necessario per la determinazione della domanda chimica d'ossigeno (COD).
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Chemical stability of plasmon-active silver tips for tip-enhanced Raman spectroscopy.
Kalbacova J, et al.
Nanospectroscopy, 1(1), 12-18 (2014)
Titanium dioxide photocatalysed oxidation of benzyltrimethylsilanes in the presence of silver sulfate.
Baciocchi E, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1, 59-60 (1992)
Ponnusamy Velusamy et al.
Journal of advanced research, 5(1), 19-25 (2015-02-17)
The photocatalytic decoloration of an organic dye, ethyl violet (EV), has been studied in the presence of TiO2 and the addition of β-Cyclodextrin (β-CD) with TiO2 (TiO2-β-CD) under UV-A light irradiation. The different operating parameters like initial concentration of dye
Iodination of aromatic amines with iodine and silver sulfate.
Sy W-W.
Synthetic Communications, 22(22), 3215-3219 (1992)
Iodination with Silver Sulfate and Iodine. II. Uridines.
Sy W-W.
Synthetic Communications, 20(21), 3391-3394 (1990)