10229
Solfato di argento
puriss., ≥99%
Sinonimo/i:
Sale diargento(I) dell’acido solforico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss.
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: silver
Punto di fusione
652 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Iodination reagent in combination with iodine for the synthesis of iododerivatives.
- Synthesis of iodinated uredines.
- Preparation of silver sulfate reagent, which is required for the determination of Chemical Oxygen Demand (COD).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?