223433
Sodium oxalate
ACS reagent, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Ethanedioic acid sodium salt, Oxalic acid disodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Descrizione
neutrality passes test
Saggio
≥99.5%
Stato
powder
Impurezze
hot H2SO4, passes test (darkened)
≤0.005% insolubles
Perdita
≤0.01% loss on drying
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?