223468
Potassium permanganate
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
crystals, granules or powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Impurezze
≤0.005% N compounds
≤0.2% insolubles
pH
7.2-9.7 (20 °C, 20 g/L)
Anioni in tracce
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Stringa SMILE
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- sulfonal (2,2-bisethylsulfonyyl)propane
- cinchomeronic acid (pyridine-3,4-dicarboxylic acid)
- isonicotinic acid (pyridine-4-carboxylic acid)
- manganese(IV) sulfate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Brain
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3