10029
Mercury(II) sulfate
puriss., ≥98%
Sinonimo/i:
Mercuric sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss.
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder or crystals
Residuo alla calcinazione (dopo riduzione con HCOOH)
≤0.1% (as SO4)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
- Direct oxidation of methane to methanol.
- Hydration of alkynes to the corresponding carbonyl compounds.
- Conversion of alkyl protected glycals into their corresponding α,β-unsaturated enals (Perlin aldehydes).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?