Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
222488
Sigma-Aldrich
N-(1-naftil)etilendiammina
ACS reagent, >98%
Sinonimo/i:
2-(1-naftilammino)etilammina
About This Item
Formula condensata:
C10H7NHCH2CH2NH2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.17
Beilstein:
3707471
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
>98%
Forma fisica
solid
Impurezze
≤5% water
Punto di fusione
194-198 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: passes test
Compatibilità
passes test for sensitivity to sulfanilamide
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
Cl.Cl.NCCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La N-(1-naftil)etilendiamina dicloridrato (NEDA·2HCl) agisce come molecola donatrice e forma complessi a trasferimento di carica (CT) con π-accettori (chinolo e acido picrico), σ-accettori (iodio) e accettori con orbitali vacanti (tin(IV) tetracloruro e cloruro di zinco). Questi complessi sono stati studiati con la spettroscopia di tempo di vita di annichilazione dei positroni (PAL).
Applicazioni
La N-(1-naftil)etilendiamina dicloridrato può essere usata nella sintesi di acido 5-[1,2]ditiolan-3-il-pentanoico [2-(naftalene-1-ilamino)-etil]amide (DPAN) reagendo con acido (±)-1,2-ditiolano-3-pentanoico in presenza di N-(3-dimetilaminopropil)-N′-etilcarbodiimide cloridrato e N-idrossisuccinimide. La soluzione che si forma dissolvendo N-(1-naftil)etilendiamina dicloridrato in acido solforico-metanolo può essere usata come reagente per il rilevamento di zuccheri in scala nanometrica su piastre a strato sottile.
La N-(1-naftil)etilendiamina dicloridrato è stata usata per la preparazione della soluzione di colorazione per la visualizzazione di uno o più prodotti di reazione di enzimi attivi dell′amido contenenti glucosio con legami α-1, 4 e α-1, 6 tramite cromatografia su strato sottile. È stata utilizzata inoltre nei saggi Saville e Griess modificati.
Agente di accoppiamento per la determinazione spettrofotometrica di aminofenoli, fenilendiammine, dinitroaniline, cloroaniline, tioli e sulfonamidi.
La soluzione di N-(1-naftil)etilendiamina dicloridrato in acido solforico-metanolo può essere impiegata per la quantificazione degli zuccheri.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Analytica Chimica Acta, 204, 271-271 (1988)
N-(1-naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride as a new reagent for nanomole quantification of sugars on thin-layer plates by a mathematical calibration process.
M Bounias
Analytical biochemistry, 106(2), 291-295 (1980-08-01)
Moamen S Refat et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 122, 34-47 (2013-12-03)
In this work, structural, thermal, morphological, pharmacological screening and positron annihilation lifetime measurements were performed on the interactions between a N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride (NEDA·2HCl) donor and three types of acceptors to characterize these CT complexes. The three types of acceptors include
Functionalization of platinum nanoparticles for electrochemical detection of nitrite.
Miao P, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 399(7), 2407-2411 (2011)
Product Analysis of Starch Active Enzymes by TLC.
Cockburn D and Koropatkin N.
Bio-protocol, 5(20) (2015)