Y0001182
Captopril for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Captopril, N-[(S)-3-Mercapto-2-methylpropionyl]-L-proline
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
captopril
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
104-108 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Informazioni sul gene
human ... ACE(1636)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)