C8856
Captopril
meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
N-[(S)-3-Mercapto-2-methylpropionyl]-L-proline
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Saggio
97.5-102.0% dry basis
Stato
crystalline
Punto di fusione
104-108 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Informazioni sul gene
human ... ACE(1636) , ECE1(1889)
rat ... Ace(24310)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?