Y0000435
Captopril impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2S)-1-(2-Methylpropanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-Isobutyryl-L-proline
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
captopril
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C9H15NO3/c1-6(2)8(11)10-5-3-4-7(10)9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
WKQUFVTUGGLNNO-ZETCQYMHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)