Documenti fondamentali
PHR3881
Supelco
D-(−)-Tartaric acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
(2S,3S)-(−)-Tartaric acid, D-Threaric acid
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.09
Beilstein:
1725145
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Descrizione
synthetic
Confezionamento
pkg of 500MG
Punto di fusione
172-174 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Altre note
Unnatural isomer
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)