PHR1935
Ibuprofen Impurity N
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(2RS)-2-(4-Ethylphenyl)propionic acid, (2RS)-2-(4-ETHYLPHENYL) PROPANOIC ACID, (2RS)-2-(4-Ethylphenyl)propanoic acid, 4-Ethyl-α-methylbenzeneacetic acid, p-Ethylhydratropic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
ibuprofen
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 20 mg
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)8(2)11(12)13/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
VGMCZELQCNPMQV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)