Key Documents
79895
Supelco
(2RS)-2-(4-Formylphenyl)propionic acid
pharmaceutical impurity standard
Sinonimo/i:
(2RS)-2-(4-Formylphenyl)propanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤1.0% water
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(C(C)C1=CC=C(C([H])=O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-7(10(12)13)9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-7H,1H3,(H,12,13)
IAXYHYOWEQQFMC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Application in enzyme inhibition studies: (2RS)-2-(4-Formylphenyl)propionic acid is utilized to explore enzyme interactions and inhibitory mechanisms within pharmaceutical and biochemical research, providing insights that assist in the development of therapeutic agents and drugs (Ploch-Jankowska, 2024).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)