62248
2-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid
pharmaceutical impurity standard
Sinonimo/i:
1-Hydroxyibuprofen, Ibuprofen impurity L (PhEur), 2-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propionic acid
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤0.5% water
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)C(O)c1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O3/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(15)16/h4-9,12,14H,1-3H3,(H,15,16)
RMOQYHYFRKTDRI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?