PHR1933
Ibuprofen Impurity A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic acid, (2RS)-2- [3-(2-METHYLPROPYL)PHENYL] PROPANOIC ACID
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
ibuprofen
Forma fisica
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 20 mg
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)7-11-5-4-6-12(8-11)10(3)13(14)15/h4-6,8-10H,7H2,1-3H3,(H,14,15)
SFVKLYXPBKITCE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)