Documenti fondamentali
BP557
4′-Isobutylacetophenone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-(4-Isobutylphenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-isobutylbenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ibuprofen
Stato
liquid
Qualità
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C)c1ccc(cc1)CC(C)C
InChI
1S/C12H16O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13/h4-7,9H,8H2,1-3H3
KEAGRYYGYWZVPC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
4′-Isobutylacetophenone BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Confezionamento
Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
286.7 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
141.5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Ibuprofene European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
I0020000
Ibuprofene
Folic acid impurity D European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001243
Folic acid impurity D
Valerophenone 99%
Sigma-Aldrich
V659
Valerophenone
Ibuprofene Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1004
Ibuprofene
vibrant-m
B1220000
Ibuprofen impurity B