Key Documents
BP880
Ibuprofen impurity B
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2RS)-2-(4-Butylphenyl)propanoic acid solution, 4-Butyl-α-methylbenzeneacetic acid, p-Butylhydratropic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.28
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ibuprofen
Forma fisica
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C13H18O2/c1-3-4-5-11-6-8-12(9-7-11)10(2)13(14)15/h6-10H,3-5H2,1-2H3,(H,14,15)
FEFPDZIYEWFQFK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Ibuprofen impurity B BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Ibuprofen Prolonged-release Tablets
  • Ibuprofen Capsules
  • Ibuprofen Orodispersible Tablets
  • Ibuprofen Tablets
  • Ibuprofen Gel
  • Ibuprofen Prolonged-release Capsules
  • Ibuprofen Effervescent Granules
  • Ibuprofen Oral Suspension
  • Confezionamento
    Unit quantity: 1.15 mL. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Prodotti correlati
    N° Catalogo
    Descrizione
    Determinazione del prezzo
    Pittogrammi
    FlameExclamation mark
    Avvertenze
    Danger
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
    Codice della classe di stoccaggio
    3 - Flammable liquids
    WGK 2
    Punto d’infiammabilità (°F)
    41.0 °F
    Punto d’infiammabilità (°C)
    5 °C
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)
    Lot/Batch Number
    Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
    Visita l’Archivio dei documenti
    I clienti hanno visto anche
    Slide 1 of 4
    1 of 4
    Ibuprofene Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
    Supelco
    PHR1004
    Ibuprofene
    Ibuprofene ≥98% (GC)
    Sigma-Aldrich
    I4883
    Ibuprofene