PHR1227
Fluorouracil
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
5-Fluorouracil, 2,4-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine, 5-FU, 5-Fluoro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 995
traceable to Ph. Eur. F0250000
traceable to USP 12790000
Famiglia di API
fluorouracil
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
282-286 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
FC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... TYMS(7298)
Descrizione generale
Fluorouracil, an analog of the pyrimidines, belongs to the class of antimetabolite drugs. It is generally utilized for the remediation of tumors such as breast adenocarcinoma, gastrointestinal tract, ovary, head and neck.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)