1279000
USP
Fluorouracil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Fluorouracil, 2,4-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine, 5-FU, 5-Fluoro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fluorouracil
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
282-286 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... TYMS(7298)
Descrizione generale
Applicazioni
- Flucytosine
- Flucytosine Capsules
- Fluorouracil
- Fluorouracil Cream
- Fluorouracil Injection
- Fluorouracil Topical Solution
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)