Key Documents
8.18505
Sigma-Aldrich
5-Fluorouracil
for synthesis
Sinonimo/i:
5-Fluorouracil, 5-Fluoro-2,4-dihydroxypyrimidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H3FN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
200-085-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Potenza
230 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.3-5.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
190-200 °C/0.13 hPa
Punto di fusione
282-283 °C (decomposition)
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Oxaliplatin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000271
Oxaliplatin
Oxaliplatin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1528
Oxaliplatin
Carboplatin
Sigma-Aldrich
C2538
Carboplatin
Doxorubicina 98.0-102.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D1515
Doxorubicina
Curcumin for synthesis
Sigma-Aldrich
8.20354
Curcumin