Y0000762
Fluorouracil impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Barbituric acid, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine, Malonylurea
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fluorouracil
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
248-252 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)