185698
Barbituric acid
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
2,4,6-Trihydroxypyrimidine, Malonylurea
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
248-252 °C ((lit.))
248-252 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[O=C1CC(=O)NC(=O)N1]
O=C1CC(=O)NC(=O)N1
InChI
[1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)]
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
[HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N]
HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 5-ylidenebarbituric acid derivatives via Knoevenagel condensation with aromatic and α,β-conjugated aromatic aldehydes
- 5-diaminomethylenebarbiturates by reacting with substituted carbodiimides
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?