O9512
Oxaliplatin
powder
Sinonimo/i:
[SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Cyclohexanediamine-N,N′)[ethanedioata(2--)-O,O’]platinum
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Ideatore
Sanofi Aventis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1O[Pt]OC1=O.N[C@@H]2CCCC[C@H]2N
InChI
1S/C6H14N2.C2H2O4.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;3-1(4)2(5)6;/h5-6H,1-4,7-8H2;(H,3,4)(H,5,6);/q;;+2/p-2/t5-,6-;;/m1../s1
ZROHGHOFXNOHSO-BNTLRKBRSA-L
Applicazioni
- as a chemotherapeutic agent in colon rectal adenocarcinoma SW480 cells by cell viability assay
- for monitoring cell survival in hepatocellular carcinoma HepG2 and HepG2/R cells by MTT assay
- to determine the growth inhibitory effect on human breast adenocarcinoma MDA-MB-231 cells
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.