SML2514
Nedaplatin
Sinonimo/i:
Nedaplatin, Cis-Diammine (Glycolato)Platinum
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Pt+2].[N-H2].[N-H2].OCC(=O)O
InChI
1S/C2H4O3.2H2N.Pt/c3-1-2(4)5;;;/h3H,1H2,(H,4,5);2*1H2;/q;2*-1;+2
KLNFSAOEKUDMFA-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)