I1406
Irinotecan hydrochloride
powder, ≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-4,11-diethyl-3,4,12,14-tetrahydro-4-hydroxy-3,14-dioxo-1H-pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl ester, CPT-11, [1,4′-Bipiperidine]-1′-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Irinotecan hydrochloride, topoisomerase inhibitor
Origine biologica
plant (Fructus camptothecae)
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(OC(=O)N6CCC(CC6)N7CCCCC7)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4
InChI
1S/C33H38N4O6.ClH/c1-3-22-23-16-21(43-32(40)36-14-10-20(11-15-36)35-12-6-5-7-13-35)8-9-27(23)34-29-24(22)18-37-28(29)17-26-25(30(37)38)19-42-31(39)33(26,41)4-2;/h8-9,16-17,20,41H,3-7,10-15,18-19H2,1-2H3;1H/t33-;/m0./s1
GURKHSYORGJETM-WAQYZQTGSA-N
Informazioni sul gene
human ... TOP1(7150)
Applicazioni
- in combination with 5-fluorouracil for screening growth inhibitory functionality in MDA-MB-231 breast cancer cells.
- in chemosensitivity screening of high-grade appendiceal (HGA) and low-grade appendiceal (LGA) organoids.
- as a chemotherapeutic agent in the cytotoxicity studies in combination with heat shock proteins inhibitors (HPSC1) in HT29 colon cancer cells.
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Quinolones are a key group of antibiotics that interfere with DNA synthesis by inhibiting topoisomerase, most frequently topoisomerase II (DNA gyrase), an enzyme involved in DNA replication.