614853
Topoisomerase II Inhibitor, BNS-22
The Topoisomerase II Inhibitor, BNS-22 controls the biological activity of Topoisomerase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
Topoisomerase II Inhibitor, BNS-22, BNS-22
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL, clear, colorless
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N3(CCCc4c3cccc4)C(=O)c1c2c(c(cc1OC)OC)C(=CC(=O)O2)CCC
InChI
1S/C24H25NO5/c1-4-8-16-13-20(26)30-23-21(16)18(28-2)14-19(29-3)22(23)24(27)25-12-7-10-15-9-5-6-11-17(15)25/h5-6,9,11,13-14H,4,7-8,10,12H2,1-3H3
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3