5.08839
BIBR1532
≥98% (HPLC), solid, telomerase inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Telomerase Inhibitor X, BIBR1532, BIBR 1532, BIBR-1532
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Telomerase Inhibitor X, BIBR1532,
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
93 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C21H17NO3/c1-14(16-11-10-15-6-2-3-7-17(15)13-16)12-20(23)22-19-9-5-4-8-18(19)21(24)25/h2-13H,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/b14-12+
PGFQXGLPJUCTOI-WYMLVPIESA-N
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
Teomerase
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Pascolo, E., et al. 2002. J. Biol. Chem.277,15566.
Nakashima, M., et al. 2013. J. Biol. Chem.288, 33171.
WGK 3