581011
Telomerase Inhibitor IX
The Telomerase Inhibitor IX, also referenced under CAS 368449-04-1, controls the biological activity of Telomerase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
Telomerase Inhibitor IX, MST-312, N,Nʹ-bis(2,3-Dihydroxybenzoyl)-1,3-phenylenediamine
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N(c2cc(ccc2)NC(=O)c3c(c(ccc3)O)O)C(=O)c1c(c(ccc1)O)O
InChI
1S/C20H16N2O6/c23-15-8-2-6-13(17(15)25)19(27)21-11-4-1-5-12(10-11)22-20(28)14-7-3-9-16(24)18(14)26/h1-10,23-26H,(H,21,27)(H,22,28)
MIQUEZGHEJGPJB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
TRAP lysate prepared from U937 cells
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Seimiya, H., et al. 2002. Mol. Cancer Ther.1, 657.
WGK 2