Documenti
1.00496
Sigma-Aldrich
Soluzione di formaldeide 4%, tampone, pH 6,9
(approx. 10% Formalin solution) for histology
Sinonimo/i:
Soluzione di formalina, soluzione di metanale, soluzione di metil aldeide
About This Item
Codice UNSPSC:
41116124
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Concentrazione
3.8-4.2% (acidimetric)
Colore
colorless
pH
6.7-7.1 ( in H2O)
P. eboll.
100 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-92 °C
Densità
1.017 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
La formaldeide (HCOH) è uno dei fissativi più noti ed efficaci. La fissazione con formaldeide è adatta a quasi tutti i tipi di tessuti istologici, ma anche ai campioni di depositi calcificati, ossa, cartilagine e sistema nervoso. La fissazione del campione di materiale istologico di origine umana o animale viene generalmente eseguita in una soluzione di formaldeide al 4 o 10%. In termini chimici, la soluzione di formaldeide al 4% equivale alla soluzione di formalina al 10%. Questa soluzione di formaldeide al 4% è una soluzione di lavoro pronta all′uso stabilizzata con tampone fosfato per proteggere le strutture dei tessuti. Lo sviluppo dell′acido formico viene impedito in maniera efficace. È un prodotto registrato come IVD e certificato CE e può essere impiegato per scopi di diagnostica clinica. Per maggiori dettagli, si prega di consultare le istruzioni per l′uso (IFU) che possono essere scaricate da questa pagina internet.
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.