C2210000
Cisplatin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
cis-Diammineplatinum(II) dichloride, cis-Dichlorodiammine platinum(II), cis-Platinum(II) diammine dichloride, Cisplatin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cisplatin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
270 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Established for the preparation of the below-given solutions as per European Pharmacopoeia:
- Reference solutions in the identification using infrared absorption spectroscopy and thin-layer chromatography, testing of related substances, and assay using liquid chromatography (General text 2.2.29) of cisplatin, according to the monograph 0599
- Reference solution (b) for the testing of related substances in carboplatin using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monograph 1081
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Antineoplastic agents separated with excellent resolution.