1134357
USP
Cisplatin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
cis-Diammineplatinum(II) dichloride, cis-Dichlorodiammine platinum(II), cis-Platinum(II) diammine dichloride, Cisplatin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cisplatin
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
270 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- Cisplatin Injection
- Cisplatin for Injection
- Carboplatin Injection
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Antineoplastic agents separated with excellent resolution.