479306
cis-Diamineplatinum(II) dichloride
≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
cis-Diammineplatinum(II) dichloride, cis-Dichlorodiammine platinum(II), cis-Platinum(II) diammine dichloride, Cisplatin
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
270 °C (lit.)
Spettro attività antibiotica
neoplastics
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
Stringa SMILE
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?