F5130
5-Fluorouridine
proapoptotic anitproliferative plant growth regulator
Sinonimo/i:
5-Fluorouracil 1β-D-ribofuranoside, FUrd
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11FN2O6/c10-3-1-12(9(17)11-7(3)16)8-6(15)5(14)4(2-13)18-8/h1,4-6,8,13-15H,2H2,(H,11,16,17)/t4-,5-,6-,8-/m1/s1
FHIDNBAQOFJWCA-UAKXSSHOSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves