Documenti fondamentali
NISTRM8541
Grafite
NIST® RM 8541
Sinonimo/i:
Graphite
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C
Numero CAS:
Peso molecolare:
12.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Purezza isotopica
 13C
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
3652-3697 °C (lit.)
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon Isotopes
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Graphite nanopowder, graphitized, less than 250 ppm Al, Ti, Fe, Ni, Cu, and Zn combined
Sigma-Aldrich
699624
Graphite