NIST423
Molybdenum oxide concentrate
NIST® SRM® 423
Sinonimo/i:
Molybdenum(VI) oxide, Molybdenum trioxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 pouch x 60 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
XRF: suitable
Punto di fusione
795 °C (lit.)
Formato
matrix material
Stringa SMILE
O=[Mo](=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
SRM 423_cert
SRM 423_SDS
Applicazioni
Altre note
Copper (Cu), Molybdenum (Mo)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Iron (Fe), Lead (Pb), Acid-Insoluble Residue, Silver (Ag), Bismuth (Bi), Carbon (C), Calcium (Ca), Chromium (Cr), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Sodium (Na), Rhenium (Re), Sulfur (S), Antimony (Sb), Vanadium (V), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)