Documenti fondamentali
1.00403
Supelco
Molybdenum(VI) oxide
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Molybdenum(VI) oxide, Molybdenum trioxide, Molybdic acid anhydrous, Molybdic anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
MoO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Numero indice EU:
215-204-7
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (precipitation titration)
Forma fisica
solid
Potenza
2689 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Punto di fusione
795 °C
Solubilità
0.49 g/L
Densità
4.70 g/cm3 at 26 °C
Densità bulk
1200 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Mo.3O
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (precipitative titration): ≥ 99.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate, Arsenate, Silicate (as PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4