NISTRM8558
USGS32 (nitrogen and oxygen isotopes in nitrate)
NIST® RM 8558
Sinonimo/i:
Potassium nitrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Purezza isotopica
15N
17O
18O
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
334 °C (lit.)
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
NISTRM8558 | 4061834196945 |