Key Documents
NISTRM8557
NBS 127 (sulfur and oxygen isotopes in barium sulfate)
NIST® RM 8557
Sinonimo/i:
Barium sulfate, Baryte
About This Item
Formula condensata:
BaSO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Purezza isotopica
 18O
 34S
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Altre note
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Analyte : Sulfur (34S), Oxygen (18O)
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)