CRM029
Trace Metals - Sewage Sludge 2
pkg of 50 g (dry)
Sinonimo/i:
Sludge matrix CRM, trace metals
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 g (dry)
Produttore/marchio commerciale
RTC CRM029-050
tecniche
AAS: suitable
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Altre note
Esclusione di responsabilità
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)