QC1132
Trace Metals 1-WP
certified reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 20 mL
Produttore/marchio commerciale
RTC QCI-034-1
Concentrazione
in 5% HNO3
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Altre note
This sample is not intended for calibration purposes.
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)