PX0045
Olio minerale
white
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Forma fisica
liquid
Colore
white
APHA: ≤20
Indice di rifrazione
n20/D 1.467 (lit.)
P. eboll.
300-500 °C/1,013 hPa
Temp. transizione
flash point 200 °C
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Applicazioni
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
455.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
235 °C