76731
Density Standard 871 kg/m3
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Sinonimo/i:
Olio minerale
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
H&D Fitzgerald Ltd.
Indice di rifrazione
n20/D 1.467 (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Formato
mixture
InChI
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Manufactured and verified in an ISO 17025 accredited laboratory, as per UKAS
- Carries an associated uncertainty of +/- 0.010 Kg/m3
- Provided in a sealed glass ampoule of 10 mL to assure safe delivery
- Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on the expiry date for an effective audit
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?