Standard petrolchimici
Gli standard petrolchimici sono essenziali per la valutazione delle proprietà chimiche e fisiche di petrolio, benzine o altri prodotti petrolchimici in varie applicazioni industriali. Offriamo una linea completa di standard non dissolti e di soluzioni mono e multicomponente per analizzare petrolio, benzine o altre sostanze petrolchimiche di interesse.
I nostri standard sono formulati rispettando le raccomandazioni dell'American Society for Testing and Materials (ASTM) e di altre organizzazioni internazionali. Questi standard petroliferi consentono di esaminare e processare opportunamente gli oli combustibili, a vantaggio di un impiego sicuro ed efficiente.
Products
Letteratura sui prodotti
Brochure: Analytical Solutions for Petrochemical & Petroleum Products
Biocombustibili
La nostra linea di soluzioni multicomponente di biocombustibili è concepita espressamente per l’uso con il metodo ASTM® D6584. Queste soluzioni già pronte risparmiano all’analista tempo prezioso. La gamma include soluzioni materiale di riferimento certificato (CRM) prodotte e certificate secondo le norme ISO 17034 e ISO/IEC 17025. Per alcuni dei nostri standard di biocombustibili offriamo anche l'alternativa ecologica. Si tratta di prodotti che riducono l’impatto ambientale senza compromettere la qualità e l’efficacia dei risultati.
Bassi livelli di glicerina libera e legata sono critici per le prestazioni dei biocombustibili. La glicerina sia libera che legata contribuisce a formare depositi su iniettori, pistoni, valvole, filtri e serbatoi. L’ASTM D6584 è un metodo standard per la determinazione di glicerina libera e glicerina totale (libera + legata). I produttori commerciali di biodiesel usano questo metodo per scoprire se un lotto di B100 (biodiesel al 100% esteri metilici) può essere messo in vendita o richiede una nuova lavorazione.
Benzina e diesel
Offriamo CRM per quantificare cherosene, benzine e composti aromatici come il benzene. Sono concepiti rispettivamente per l’uso coi metodi ASTM – ASTM D1319, ASTM D5880 e ASTM 4053.
Combustibili e idrocarburi
Offriamo una serie di materiali di riferimento tal quali e in soluzione per determinare gli idrocarburi in petroli grezzi, raffinati o in altre matrici. La selezione include standard analitici e materiali di riferimento certificati per gascromatografia (GC) e cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC).
CRM di zolfo in matrice
La nostra selezione di CRM dello zolfo include prodotti Paragon Scientific adatti per taratura, verifica o uso in procedure di controllo della qualità che prevedano analisi del contenuto di zolfo in prodotti petroliferi. Questa gamma include lo zolfo in oli minerali leggeri, oli minerali pesanti, diesel sintetici e cherosene (inodore) con un contenuto in zolfo da 0 (bianco) a 5,000% (50.000 ppm) per ogni materiale. Tutti i prodotti sono certificati in conformità con ISO/IEC 17025 e ISO 17034 e sono completamente tracciabili a standard internazionali. Sono distribuiti in confezioni da 100 mL in vetro con sigillo antimanomissione, con scadenza a 12 mesi.