1.07160
Paraffin
viscous Reag. Ph Eur
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Forma fisica
liquid
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Viscosità dinamica
100-230 mPa.s(20 °C)
kinematic viscosity
>22.5 cSt(40 °C)
P. eboll.
300-500 °C/1,013 hPa
Temp. transizione
flash point 200 °C
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
Risultati analitici
Identity (Viscosity): passes test
Acidity or alkalinity: passes test
Relative Density (d 20/20): 0.827 - 0.890
Dynamic viscosity (20 °C): 110 - 230 mPa∙s
Aromatic, polycyclic Hydrocarbons: passes test
Solid Paraffines: passes test
Readily carbonisable substance: passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
455.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
235 °C