Key Documents
1.02378
Supelco
Calcium chloride
anhydrous granules Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Calcium chloride, Calcium dichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CaCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-140-8
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
solid
Potenza
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impurezze
≤0.2% Free alkali (as Ca(OH)2)
Perdita
≤5.0% loss on drying, 200°C
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
772 °C
Densità
2.15 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
  • Salt pollution reduces turbidity, dissolved organic matter, and cyanobacteria in experimental vernal pool communities: Discusses environmental applications of calcium chloride, focusing on its use in managing ecosystems affected by salt pollution, demonstrating its role in environmental remediation and management. (Vigil and Schuler, 2024).
Risultati analitici
Assay (calculated on dried substance): ≥ 98.0 %
Free alkali (as Ca(OH)₂): ≤ 0.2 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 25.0 %
Loss on drying (200 °C): ≤ 5.0 %
Conforms Reag. Ph.Eur.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7